N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50584.03 H50584.06
H50584.03EA 1240 DKK
H50584.03 H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98% CAS No.: 50638-54-5 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 MDL No.: MFCD00100113
Formel: C₁₀H₁₄BrN
Molekylvægt: 228.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100113
CAS-nummer: 50638-54-5