3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50478.03
H50478.MD
H50478.03EA
1370
DKK
H50478.03
H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 2199-58-8
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
MDL No.: MFCD00111522
Formel:
C7H9NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00111522 CAS-nummer: 2199-58-8 |