8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
H50433.03 H50433.06
H50433.03EA 902 DKK
H50433.03 H50433.06
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6759-78-0 Molecular Formula: C10H6N2O Formula Weight: 170.17 Melting Point: 133-136° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00216717
Formel: C₁₀H₆N₂O
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216717
CAS-nummer: 6759-78-0
ADR: 6.1,III