2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50333.03
H50333.MD
H50333.03EA
3790
DKK
H50333.03
H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 62821-88-9
Molecular Formula: C7H13N3
Formula Weight: 139.20
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04967722
Formel:
C₇H₁₃N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04967722 CAS-nummer: 62821-88-9 ADR: 8,III |