N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50291.03
H50291.MD
H50291.03EA
3310
DKK
H50291.03
H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98%
CAS No.: 6342-21-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01631934
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631934 CAS-nummer: 6342-21-8 ADR: 8,III |