4-(Dimethylamino)butylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50276.03
H50276.06
H50276.03EA
1150
DKK
H50276.03
H50276.06
4-(Dimethylamino)butylamine 98%
4-(Dimethylamino)butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3529-10-0
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Refractive Index: 1.4400
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00047977
Formel:
C₆H₁₆N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047977 CAS-nummer: 3529-10-0 EINECS: 222-559-1 ADR: 8,III |