1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50225.03
H50225.06
H50225.03EA
1070
DKK
H50225.03
H50225.06
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 2644-93-1
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 132°/12mm
MDL No.: MFCD00159623
Formel:
C₇H₁₀N₂O Kogepunkt: 132 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 80…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00159623 CAS-nummer: 2644-93-1 |