2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Isopropoxynicotinaldehyde
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 1360 DKK
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804560
CAS-nummer: 885278-10-4