2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50088.03 H50088.06
H50088.03EA 1360 DKK
H50088.03 H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 885278-07-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 MDL No.: MFCD06804559
Formel: C₈H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804559
CAS-nummer: 885278-07-9