Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50074.03
H50074.MD
H50074.03EA
2590
DKK
H50074.03
H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 362661-83-4
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD06739029
Formel:
C₈H₆N₂O Smeltepunkt: 83…86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06739029 CAS-nummer: 362661-83-4 |