6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
H50042.03
H50042.MD
H50042.03EA
4240
DKK
H50042.03
H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 72754-05-3
Molecular Formula: C8H5BrN2O
Formula Weight: 225.05
Melting Point:
Formel:
C₈H₅BrN₂O Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11226504 CAS-nummer: 72754-05-3 |