(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50033.03
H50033.06
H50033.03EA
1740
DKK
H50033.03
H50033.06
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Purity: 97%
CAS No.: 138116-34-4
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 167-169°
MDL No.: MFCD06203066
Formel:
C₆H₈N₂O Smeltepunkt: 167…169 °C |
MDL Number:
MFCD06203066 CAS-nummer: 138116-34-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |