3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H34492.03
H34492.06
H34492.03EA
485
DKK
H34492.03
H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Smeltepunkt: 82…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02091524 CAS-nummer: 59843-63-9 |