2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H34325.03
H34325.06
H34325.03EA
904
DKK
H34325.03
H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Formel:
C₈H₉ClO₃S Smeltepunkt: 60…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08706420 CAS-nummer: 68800-33-9 ADR: 8,II |