2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H34191.03
H34191.06
H34191.03EA
1020
DKK
H34191.03
H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1347815-41-1
Molecular Formula: C6H4IN3
Formula Weight: 245.02
Melting Point: 193-197°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD20040120
Formel:
C₆H₄IN₃ Smeltepunkt: 193…197 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20040120 CAS-nummer: 1347815-41-1 ADR: 6.1,III |