1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
H34157.MD H34157.03 H34157.06
H34157.MDEA 402 DKK
H34157.MD H34157.03 H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 24662-37-1 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 55-56° MDL No.: MFCD00466602
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekylvægt: 156.19 g/mol
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466602
CAS-nummer: 24662-37-1