8-Methoxyjulolidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34100.03 H34100.09
H34100.03EA 272 DKK
H34100.03 H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95% CAS No.: 63468-83-7 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.28 MDL No.: MFCD00037096
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molekylvægt: 203.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037096
CAS-nummer: 63468-83-7