2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H33812.03
H33812.06
H33812.03EA
1240
DKK
H33812.03
H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96%
CAS No.: 68867-18-5
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00227234
Formel:
C₈H₇NOS Smeltepunkt: 159…161 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00227234 CAS-nummer: 68867-18-5 |