2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33605.03
H33605.06
H33605.03EA
1050
DKK
H33605.03
H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98%
CAS No.: 54623-25-5
Molecular Formula: C26H28O5
Formula Weight: 420.50
MDL No.: MFCD03425640
Formel:
C₂₆H₂₈O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03425640 CAS-nummer: 54623-25-5 |