3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33592.03 H33592.06
H33592.03EA 738 DKK
H33592.03 H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116056
CAS-nummer: 881190-93-8