4-n-Nonylaniline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33414.06 H33414.14 H33414.03
H33414.06EA 1040 DKK
H33414.06 H33414.14 H33414.03
4-n-Nonylaniline 98%
4-n-Nonylaniline
Purity: 98% CAS No.: 37529-29-6 Molecular Formula: C15H25N Formula Weight: 219.37 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 144/2mm MDL No.: MFCD00038370
Formel: C₁₅H₂₅N
Kogepunkt: 144 °C (2 mmHg)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038370
CAS-nummer: 37529-29-6