1,3-benzothiazol-5-amine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33309.03 H33309.06
H33309.03EA 992 DKK
H33309.03 H33309.06
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
1,3-benzothiazol-5-amine
Purity: 96% CAS No.: 1123-93-9 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 55-59° MDL No.: MFCD04115282
Formel: C₇H₆N₂S
Smeltepunkt: 55…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115282
CAS-nummer: 1123-93-9
EINECS: 214-381-8