Di-2-thienyl sulphide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-thienylthio)thiophene
H33284.03 H33284.06
H33284.03EA 477 DKK
H33284.03 H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 3988-99-6 Molecular Formula: C8H6S3 Formula Weight: 198.32 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 102-104°/0.9mm MDL No.: MFCD00052047
Formel: C₈H₆S₃
Molekylvægt: 198.32 g/mol
Kogepunkt: 102…104 °C (0.9 mmHg)
Massefylde: 1.311
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052047
CAS-nummer: 3988-99-6