3-Acetylquinoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33206.03
H33206.06
H33206.03EA
946
DKK
H33206.03
H33206.06
3-Acetylquinoline 97%
3-Acetylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 33021-53-3
Molecular Formula: C11H9NO
Formula Weight: 171.20
Melting Point: 97-99°
Boiling Point: 139°/4mm
MDL No.: MFCD00030698
Formel:
C₁₁H₉NO Molekylvægt: 171.20 g/mol Kogepunkt: 139 °C (4 mmHg) Smeltepunkt: 97…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00030698 CAS-nummer: 33021-53-3 |