Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33196.06
H33196.14
H33196.06EA
1050
DKK
H33196.06
H33196.14
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-29-6
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00102063
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Smeltepunkt: 95…96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00102063 CAS-nummer: 4815-29-6 |