2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 385 DKK
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05738885
CAS-nummer: 3842-55-5