6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33127.03
H33127.09
H33127.03EA
831
DKK
H33127.03
H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 188057-26-3
Molecular Formula: C5H3ClIO
Formula Weight: 255.44
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD07636749
Formel:
C₅H₃ClIO Smeltepunkt: 191…193 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07636749 CAS-nummer: 188057-26-3 |