4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33052.03 H33052.06
H33052.03EA 1390 DKK
H33052.03 H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98% CAS No.: 6278-73-5 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00182896
Formel: C₁₃H₁₀N₂S
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182896
CAS-nummer: 6278-73-5