Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32904.06 H32904.14
H32904.06EA 769 DKK
H32904.06 H32904.14
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 32137-76-1 Molecular Formula: C10H9NO2S Formula Weight: 207.25 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00848360
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00848360
CAS-nummer: 32137-76-1