Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32883.03
H32883.06
H32883.14
H32883.03EA
441
DKK
H32883.03
H32883.06
H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95%
CAS No.: 62451-84-7
Molecular Formula: C10H9F3O2
Formula Weight: 218.18
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 211°
MDL No.: MFCD04039762
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Kogepunkt: 211 °C Massefylde: 1,24 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039762 CAS-nummer: 62451-84-7 |