tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32786.03 H32786.06
H32786.03EA 438 DKK
H32786.03 H32786.06
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 170491-63-1 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD01456556
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01456556
CAS-nummer: 170491-63-1