4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
H32747.MD H32747.03
H32747.MDEA 489 DKK
H32747.MD H32747.03
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 17354-04-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 110-112° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00033967
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₄
Molekylvægt: 222.20 g/mol
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033967
CAS-nummer: 17354-04-0
ADR: 6.1 III