3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03
H32581.09
H32581.03EA
285
DKK
H32581.03
H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 825-41-2
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Melting Point: 157-161°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00085922
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Smeltepunkt: 157…161 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085922 CAS-nummer: 825-41-2 ADR: 6.1,III |