3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03 H32581.09
H32581.03EA 285 DKK
H32581.03 H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 825-41-2 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 157-161° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00085922
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085922
CAS-nummer: 825-41-2
ADR: 6.1 III