4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32208.03
H32208.06
H32208.03EA
906
DKK
H32208.03
H32208.06
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 300816-22-2
Molecular Formula: C9H7ClN2S
Formula Weight: 210.69
Melting Point: 104-105°
MDL No.: MFCD00572400
Formel:
C₉H₇ClN₂S Smeltepunkt: 104…105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00572400 CAS-nummer: 300816-22-2 |