3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32167.03 H32167.06
H32167.03EA 1220 DKK
H32167.03 H32167.06
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 67869-90-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Boiling Point: 120-122° MDL No.: MFCD01893356
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Kogepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01893356
CAS-nummer: 67869-90-3