6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31962.03 H31962.06
H31962.03EA 458 DKK
H31962.03 H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 80945-86-4 Molecular Formula: C7H3BrClNS Formula Weight: 248.53 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD04971822
Formel: C₇H₃BrClNS
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971822
CAS-nummer: 80945-86-4