4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31827.03 H31827.09
H31827.03EA 328 DKK
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 81015-49-8 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.28 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD07368615
Formel: C₉H₇NOS
Molekylvægt: 177.28 g/mol
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368615
CAS-nummer: 81015-49-8