1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H30237.MD H30237.03
H30237.MDEA 882 DKK
H30237.MD H30237.03
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 517918-95-5 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 226-230° MDL No.: MFCD06659684
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 226…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659684
CAS-nummer: 517918-95-5