tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28902.03 H28902.06
H28902.03EA 549 DKK
H28902.03 H28902.06
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 141699-55-0 Molecular Formula: C8H15NO3 Formula Weight: 173.21 Melting Point: 40-47° MDL No.: MFCD04115305
Formel: C₈H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 40…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115305
CAS-nummer: 141699-55-0