5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H28782.ME
H28782.MC
H28782.MEEA
4110
DKK
H28782.ME
H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 100846-24-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD03095341
Formel:
C₉H₆F₃N Smeltepunkt: 68…71 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03095341 CAS-nummer: 100846-24-0 |