tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H28218.MD
H28218.03
H28218.MDEA
1490
DKK
H28218.MD
H28218.03
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 193269-78-2
Molecular Formula: C8H16N2O2
Formula Weight: 172.23
Refractive Index: 1.4650
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01861753
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01861753 CAS-nummer: 193269-78-2 ADR: 8,III |