1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28165.06 H28165.03
H28165.06EA 1620 DKK
H28165.06 H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 131182-68-8 Molecular Formula: C12H22O2Si2 Formula Weight: 254.47 MDL No.: MFCD09266162
Formel: C₁₂H₂₂O₂Si₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266162
CAS-nummer: 131182-68-8