(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27724.03
H27724.06
H27724.14
H27724.03EA
842
DKK
H27724.03
H27724.06
H27724.14
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Purity: 98%
CAS No.: 196929-78-9
Molecular Formula: C4H11NOS
Formula Weight: 121.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 100-105°
MDL No.: MFCD05861479
Formel:
C₄H₁₁NOS Smeltepunkt: ∼ 100…105 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD05861479 CAS-nummer: 196929-78-9 |