4-Cyanopiperidine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27722.14 H27722.06
H27722.14EA 2630 DKK
H27722.14 H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96% CAS No.: 4395-98-6 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Amine-like Boiling Point: 226° UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD05022468
Formel: C₆H₁₀N₂
Kogepunkt: 226 °C
Massefylde: 0,98
Flammepunkt: 91 °C (196 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05022468
CAS-nummer: 4395-98-6
ADR: 6.1,III