1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
H27624.06
H27624.03
H27624.06EA
2120
DKK
H27624.06
H27624.03
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 23995-88-2
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Refractive Index: 1.508
Melting Point: 29-32°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075186
Formel:
C₁₀H₂₁N₃ Smeltepunkt: 29…32 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075186 CAS-nummer: 23995-88-2 ADR: 8,III |