4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Eth-1-ynyl-4-(pentyloxy)benzene
H27555.09 H27555.03
H27555.09EA 2370 DKK
H27555.09 H27555.03
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 79887-16-4 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 113-115°/2mm MDL No.: MFCD00173877
Formel: C₁₃H₁₆O
Molekylvægt: 188.27 g/mol
Kogepunkt: 113…115 °C (2 mmHg)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173877
CAS-nummer: 79887-16-4