1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27495.06 H27495.14 H27495.03
H27495.06EA 2070 DKK
H27495.06 H27495.14 H27495.03
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Purity: 98% CAS No.: 62813-01-8 Molecular Formula: C8H13NO Formula Weight: 139.20 MDL No.: MFCD07374375
Formel: C₈H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374375
CAS-nummer: 62813-01-8