6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27493.09 H27493.03
H27493.09EA 3260 DKK
H27493.09 H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 24036-52-0 Molecular Formula: C8H6BrNO2 Formula Weight: 228.04 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD00461173
Formel: C₈H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 220…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00461173
CAS-nummer: 24036-52-0