5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27166.06 H27166.03
H27166.06EA 2960 DKK
H27166.06 H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 315-12-8 Molecular Formula: C8H8FNO2 Formula Weight: 169.16 Melting Point: 52-57° MDL No.: MFCD03413407
Formel: C₈H₈FNO₂
Smeltepunkt: 52…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03413407
CAS-nummer: 315-12-8